Wichtige Dokumente
708437
Ethyl-2-Aminothiazol-5-Carboxylat
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
159-163 °C
Funktionelle Gruppe
ester
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)c1cnc(N)s1
InChI
1S/C6H8N2O2S/c1-2-10-5(9)4-3-8-6(7)11-4/h3H,2H2,1H3,(H2,7,8)
InChIKey
VNZXERIGKZNEKB-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)