Wichtige Dokumente
708003
Dimethyl-13C2-disulfid
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
97% (CP)
Form
liquid
bp
109 °C
mp (Schmelzpunkt)
-85 °C
Dichte
1.068 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[13CH3]SS[13CH3]
InChI
1S/C2H6S2/c1-3-4-2/h1-2H3/i1+1,2+1
InChIKey
WQOXQRCZOLPYPM-ZDOIIHCHSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Upper respiratory tract
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
59.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
15 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)