Wichtige Dokumente
707376
2-Fluor-4-(trifluormethyl)pyridin-3-Carboxylsäure
97%
Synonym(e):
2-Fluor-4-(trifluormethyl)-nicotinsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
95-100 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
fluoro
SMILES String
OC(=O)c1c(F)nccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3F4NO2/c8-5-4(6(13)14)3(1-2-12-5)7(9,10)11/h1-2H,(H,13,14)
InChIKey
ABXMDMDQUVWALB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)