Wichtige Dokumente
703737
Di-tert-Butyldicarbonat -Lösung
2 M in methylene chloride
Synonym(e):
Di-tert.-butyl-pyrocarbonat
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
2 M in methylene chloride
Dichte
1.162 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
carbonate
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)OC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H18O5/c1-9(2,3)14-7(11)13-8(12)15-10(4,5)6/h1-6H3
InChIKey
DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
224.6 °F
Flammpunkt (°C)
107 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?