Wichtige Dokumente
702242
Natriumpyruvat-2-13C, 3,3,3-d3
99 atom % 13C, 97 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
Brenztraubensäure-2-13C,3,3,3-d3 Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
97 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
powder
Mol-Gew.
113.96 by atom % calculation
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Massenverschiebung
M+4
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].[2H]C([2H])([2H])[13C](=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1D3,2+1;
InChIKey
DAEPDZWVDSPTHF-CKHMYQJJSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)