Merck
700274
Sigma-Aldrich
Sodium pyruvate-18O3
95 atom % 18O, 95% (CP)
Synonym(e):
Pyruvic acid-18O3 sodium salt
About This Item
Lineare Formel:
CH3C(18O)C18O2Na
Molekulargewicht:
116.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
95 atom % 18O
Assay
95% (CP)
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+6
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].CC(=[18O])C([18O-])=[18O]
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i4+2,5+2,6+2;
InChIKey
DAEPDZWVDSPTHF-JXCBAZJCSA-M
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)