Wichtige Dokumente
696447
N-Boc-Piperidin-4-Carbonitril
97%
Synonym(e):
1-Boc-4-cyanpiperidin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
60-63 °C
Funktionelle Gruppe
nitrile
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C#N
InChI
1S/C11H18N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-6-4-9(8-12)5-7-13/h9H,4-7H2,1-3H3
InChIKey
UQADQTBQNVARAP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Aminomethylated fluoropiperidines
- Protein kinase B inhibitors
- GlyT1 inhibitors
- Piperidinecarboxylic acids via nitrilase-catalyzed enantioselective synthesis
Reactant for
- Replacement in CB2 receptor inhibitors
- Double addition reactions of methyllithium and n-butyllithium to unsaturated nitriles
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)