Merck
695696
Sigma-Aldrich
2-Hydroxybenzaldehyd-Phenylhydrazon
97%
Synonym(e):
Salicylaldehyd-phenylhydrazon
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H12N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
140-145 °C
SMILES String
Oc1ccccc1\C=N\Nc2ccccc2
InChI
1S/C13H12N2O/c16-13-9-5-4-6-11(13)10-14-15-12-7-2-1-3-8-12/h1-10,15-16H/b14-10+
InChIKey
SERARPRVBWDEBA-GXDHUFHOSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1