Wichtige Dokumente
692018
3-Methylphenethylbromid
96%
Synonym(e):
1-(2-Bromethyl)-3-methylbenzol, 1-Brom-2-m-tolylethan
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.550
bp
101-103 °C/11 mmHg
Dichte
1.307 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Cc1cccc(CCBr)c1
InChI
1S/C9H11Br/c1-8-3-2-4-9(7-8)5-6-10/h2-4,7H,5-6H2,1H3
InChIKey
STQJFINZGUXVEX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
228.9 °F
Flammpunkt (°C)
109.4 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)