Merck
690104
Sigma-Aldrich
3-(4-Azidophenyl)propionsäure
≥97.0% (T)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.19
Beilstein:
4424312
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (T)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Funktionelle Gruppe
azide
carboxylic acid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)CCc1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C9H9N3O2/c10-12-11-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(13)14/h1-2,4-5H,3,6H2,(H,13,14)
InChIKey
RZYXFEOBOVVBLL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)