Wichtige Dokumente
689599
Benzyldimethyloctylammoniumchlorid
≥96.0% (AT)
Synonym(e):
N,N-dimethyl-N-octyl-benzenemethanaminium chloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥96.0% (AT)
Form
powder
SMILES String
[Cl-].CCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C17H30N.ClH/c1-4-5-6-7-8-12-15-18(2,3)16-17-13-10-9-11-14-17;/h9-11,13-14H,4-8,12,15-16H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
PXFDQFDPXWHEEP-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)