Merck
686670
Sigma-Aldrich
Polyester-8-Hydroxyl-1-Carboxyl-bis-MPA-Dendron, Generation 3
≥97%
Synonym(e):
Dendron-G3-Carboxyl-OH
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C35H58O22
Molekulargewicht:
830.82
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Beschreibung
hydroxyl surface groups
Qualitätsniveau
Assay
≥97%
Form
powder (lyophilized)
Mol-Gew.
generation 3
Leistungsmerkmale
focal point carboxylic acid
Anzahl Oberflächengruppen
8
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(CO)(CO)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)C(O)=O
InChI
1S/C35H58O22/c1-29(8-36,9-37)23(46)54-18-34(6,19-55-24(47)30(2,10-38)11-39)27(50)52-16-33(5,22(44)45)17-53-28(51)35(7,20-56-25(48)31(3,12-40)13-41)21-57-26(49)32(4,14-42)15-43/h36-43H,8-21H2,1-7H3,(H,44,45)
InChIKey
CSKGZAJBJPVHFW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Soluble in a variety of polar solvents, such as DMF, methanol, and water.
calculated mol. wt. 831
Anwendung
Manufactured by Polymer Factory Sweden AB.
Sonstige Hinweise
Bis-MPA = 2,2-Bis(hydroxyl-methyl)propionic acid
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)