Merck
686379
Sigma-Aldrich
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzoesäure
Synonym(e):
(4-Carboxyphenylethinyl)-trimethylsilan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H14O2Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
powder
Form
powder
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
154-158 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H14O2Si/c1-15(2,3)9-8-10-4-6-11(7-5-10)12(13)14/h4-7H,1-3H3,(H,13,14)
InChIKey
GUFYYXWHDBOLBG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)