Wichtige Dokumente
684848
Pentacen
sublimed grade, ≥99.9% trace metals basis
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
sublimed grade
Qualitätsniveau
Assay
≥99.9% trace metals basis
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
372-374 °C (subl.)
Löslichkeit
organic solvents: slightly soluble(lit.)
Energie der Orbitale
HOMO 5 eV
LUMO 3 eV
Leistung von OPV-Bauelementen
ITO/pentacene/C60/BCP/Al
Halbleitereigenschaften
P-type (mobility=0.4-3 cm2/V·s) (on/off ratio=1E5-1E8)
SMILES String
c1ccc2cc3cc4cc5ccccc5cc4cc3cc2c1
InChI
1S/C22H14/c1-2-6-16-10-20-14-22-12-18-8-4-3-7-17(18)11-21(22)13-19(20)9-15(16)5-1/h1-14H
InChIKey
SLIUAWYAILUBJU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?