Wichtige Dokumente
684279
2,2,3,3-Tetrafluorpropyl-acrylat-1-13C,2,3,3-d3
98 atom % 13C, 98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 13C
98 atom % D
Assay
97% (CP)
Form
liquid
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]\C([2H])=C(/[2H])[13C](=O)OCC(F)(F)C(F)F
InChI
1S/C6H6F4O2/c1-2-4(11)12-3-6(9,10)5(7)8/h2,5H,1,3H2/i1D2,2D,4+1
InChIKey
VHJHZYSXJKREEE-ZPYCZKLBSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
114.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
46 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)