682330
[1,3-Bis-(2,4,6-trimethylphenyl)-2-imidazolidinyliden]-dichloro-(benzyliden)-bis-(3-brompyridin)-ruthenium(II)
Synonym(e):
[1,3-Bis-(2,4,6-trimethylphenyl)-2-imidazolidinyliden]-dichloro-(phenylmethylen)-bis-(3-brompyridin)-ruthenium(II), [1,3-Dimesityl-2-imidazolidinyliden]dichlor(phenylmethylen)bis(3-brompyridin)-ruthenium(II)
About This Item
Empfohlene Produkte
Eignung der Reaktion
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Ring-Opening Polymerization
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
140 °C (dec.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Brc1cccnc1.Brc2cccnc2.Cc3cc(C)c(N4CCN(C4=[Ru](Cl)(Cl)=Cc5ccccc5)c6c(C)cc(C)cc6C)c(C)c3
InChI
1S/C21H26N2.C7H6.2C5H4BrN.2ClH.Ru/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;1-7-5-3-2-4-6-7;2*6-5-2-1-3-7-4-5;;;/h9-12H,7-8H2,1-6H3;1-6H;2*1-4H;2*1H;/q;;;;;;+2/p-2
InChIKey
YDOACSUCKSODBO-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)