Merck
681997
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorbenzylbromid
97%
Synonym(e):
α-Brom-3,4-dichlortoluol, 1-Brommethyl-3,4-dichlorbenzol, 4-(Brommethyl)-1,2-dichlorbenzol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5BrCl2
Molekulargewicht:
239.92
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.607
Dichte
1.650 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
chloro
SMILES String
Clc1ccc(CBr)cc1Cl
InChI
1S/C7H5BrCl2/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-3H,4H2
InChIKey
XLWSBDFQAJXCQX-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)