681539
(S)-(-)-3-3′-Bis(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)-1,1′-bi-2-Naphthol
95%
Synonym(e):
(1S)-3,3′-Bis-[3,5-bis-(trifluormethyl)-phenyl]1,1′-binaphthalin-2,2′-diol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
(Powder or Crystals or Solid or Chunks)
Optische Aktivität
[α]22/D -56°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
215-219 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Oc1c(cc2ccccc2c1-c3c(O)c(cc4ccccc34)-c5cc(cc(c5)C(F)(F)F)C(F)(F)F)-c6cc(cc(c6)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C36H18F12O2/c37-33(38,39)21-9-19(10-22(15-21)34(40,41)42)27-13-17-5-1-3-7-25(17)29(31(27)49)30-26-8-4-2-6-18(26)14-28(32(30)50)20-11-23(35(43,44)45)16-24(12-20)36(46,47)48/h1-16,49-50H
InChIKey
PGXMYJSTCAQJBY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)