Merck
680133
Sigma-Aldrich
2-Chlor-6-Methylbenzaldehyd
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7ClO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.59
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
solid
bp
74 °C/0.4 mmHg
mp (Schmelzpunkt)
36-40 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
chloro
SMILES String
[H]C(=O)c1c(C)cccc1Cl
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6-3-2-4-8(9)7(6)5-10/h2-5H,1H3
InChIKey
CCYFXIJPJFSTSU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
210.0 °F
Flammpunkt (°C)
98.9 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)