Wichtige Dokumente
677922
[Bis(trifluormethansulfonyl)imidat](triphenylphosphin)gold(I) (2:1) Toluol-Addukt
Synonym(e):
[Bis-(trifluormethansulfonyl)-imidat](PPh3)-gold(I) (2:1) Toluoladdukt
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: gold
reagent type: catalyst
SMILES String
[Au]N(S(=O)(C(F)(F)F)=O)S(=O)(C(F)(F)F)=O.[Au]N(S(=O)(C(F)(F)F)=O)S(=O)(C(F)(F)F)=O.CC1=CC=CC=C1.P(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.P(C5=CC=CC=C5)(C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7
InChI
1S/2C18H15P.C7H8.2C2F6NO4S2.2Au/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-7-5-3-2-4-6-7;2*3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;;/h2*1-15H;2-6H,1H3;;;;/q;;;2*-1;2*+1
InChIKey
SIVCTOVPPFSWEF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?