Wichtige Dokumente
675229
5,5′,6,6′-Tetramethyl-3,3′-di-tert.-butyl-1,1′-biphenyl-2,2′-diol
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H34O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
354.53
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: ligand
mp (Schmelzpunkt)
164-169 °C
SMILES String
Cc1cc(c(O)c(c1C)-c2c(C)c(C)cc(c2O)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C24H34O2/c1-13-11-17(23(5,6)7)21(25)19(15(13)3)20-16(4)14(2)12-18(22(20)26)24(8,9)10/h11-12,25-26H,1-10H3
InChIKey
NMVVBVMYPLMIOU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Cocatalyst in titanium-catalyzed intermolecular hydroamination
Reactant in preparation of:
- Sulfonate phenol ligands via sulfonylation
- Catalysts for asymmetric olefin hydroamination/cyclization reactions
- Single site catalyst precursors for catalysis of ring-opening reactions
- Biphen-Mo complex used for catalysis of enantioselective ring-closing metathesis
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?