Merck
672882
Sigma-Aldrich
3,4-Difluorphenylacetylen
90%
Synonym(e):
4-Ethinyl-1,2-difluorbenzol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H4F2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
90%
Brechungsindex
n20/D 1.4902
Dichte
1.144 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Fc1ccc(cc1F)C#C
InChI
1S/C8H4F2/c1-2-6-3-4-7(9)8(10)5-6/h1,3-5H
InChIKey
XFPAOXIWRDDQGG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
45.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
7.22 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)