Merck
664960
Sigma-Aldrich
3-Chlor-1-phenyl-1-propyn
97%
Synonym(e):
1-Chlor-3-phenyl-2-propin, 3-Phenylpropargylchlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H7Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.60
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.585
Dichte
1.095 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
phenyl
SMILES String
ClCC#Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H7Cl/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,8H2
InChIKey
RMPSZEZJKSUNKR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
219.9 °F
Flammpunkt (°C)
104.4 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)