Merck
664774
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzylsulfonylchlorid
97%
Synonym(e):
(4-Chlorphenyl)-methansulfonylchlorid, 4-Chlorbenzolmethansulfonylchlorid, p-Chlor-α-toluolsulfonylchlorid
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H4CH2SO2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
93-97 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Clc1ccc(CS(Cl)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C7H6Cl2O2S/c8-7-3-1-6(2-4-7)5-12(9,10)11/h1-4H,5H2
InChIKey
DBJRPJSDYFDWPV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)