Wichtige Dokumente
663824
Benzylcyanacetat
97%
About This Item
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.520
bp
115-125 °C/0.3 mmHg
Dichte
1.144 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
ester
nitrile
phenyl
SMILES String
O=C(CC#N)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H9NO2/c11-7-6-10(12)13-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6,8H2
InChIKey
RCUIWQWWDLZNMS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)