Wichtige Dokumente
659339
3-Jod-4-Methoxybenzylalkohol
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
81-85 °C
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
iodo
SMILES String
COc1ccc(CO)cc1I
InChI
1S/C8H9IO2/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-4,10H,5H2,1H3
InChIKey
KZPCWHSKIBZFFS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)