Wichtige Dokumente
658235
Lithium-(dimethylamino)-trihydroborat -Lösung
1 M in THF
Synonym(e):
N-Methylmethanamin-bor-Komplex, Lithium-Dimethylaminoborohydrid, Lithium-trihydro-(N-methylmethanaminato)-borat
About This Item
Empfohlene Produkte
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Qualitätsniveau
Konzentration
1 M in THF
Brechungsindex
n20/D 1.423
Dichte
0.882 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Li+].[BH3-]N(C)C
InChI
1S/C2H9BN.Li/c1-4(2)3;/h1-3H3;/q-1;+1
InChIKey
CEDUMRZWZLVFKS-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Reactant for:
- B-H oxidative addition reactions
- Reduction and amination reactions
- Reduction of N-alkyl lactams
- Synthesis of tertiary amine-boranes
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?