Wichtige Dokumente
657484
(E)-2-Brom-2-Buten
96%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.459 (lit.)
bp
84 °C (lit.)
Dichte
1.332 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
alkyl halide
bromo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C\C=C(\C)Br
InChI
1S/C4H7Br/c1-3-4(2)5/h3H,1-2H3/b4-3-
InChIKey
UILZQFGKPHAAOU-ARJAWSKDSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
23.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)