Wichtige Dokumente
652601
Methyl-5-Brom-2-Jodbenzoat
97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
45-49 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
ester
iodo
SMILES String
COC(=O)c1cc(Br)ccc1I
InChI
1S/C8H6BrIO2/c1-12-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10/h2-4H,1H3
InChIKey
CJRHLSZJEFJDLA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?