Wichtige Dokumente
652458
Bariumfluorid
precipitated, 99.95% trace metals basis
Synonym(e):
Barium difluoride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99.95% trace metals basis
Form
powder
Qualität
precipitated
Verunreinigungen
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
2260 °C (lit.)
Dichte
4.830 g/mL at 25 °C
4.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
F[Ba]F
InChI
1S/Ba.2FH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChIKey
OYLGJCQECKOTOL-UHFFFAOYSA-L
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)