Merck
652288
Sigma-Aldrich
Hydrotalcit, synthetisch
Synonym(e):
Magnesium-aluminium-hydroxycarbonat
About This Item
Lineare Formel:
Mg6Al2(CO3)(OH)16 · 4H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
603.98
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
powder
Qualitätsniveau
Dichte
2.0 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O.O.O.O.O[Mg+].O[Mg+].O[Mg]O.O[Mg]O.O[Mg]O.O[Mg]O.O[Al](O)O.O[Al](O)O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Al.6Mg.20H2O/c2-1(3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;;;;;;;20*1H2/q;2*+3;6*+2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-18
InChIKey
PWZFXELTLAQOKC-UHFFFAOYSA-A
Anwendung
Dispergiert nicht leicht in Wasser; dispergiert ausgezeichnet in Polymerlösungen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Alfonso Cornejo et al.
Biomolecules, 10(9) (2020-09-24)
Lignocellulosic materials are promising alternatives to non-renewable fossil sources when producing aromatic compounds. Lignins from Populus salicaceae. Pinus radiata and Pinus pinaster from industrial wastes and biorefinery effluents were isolated and characterized. Lignin was depolymerized using homogenous (NaOH) and heterogeneous