Wichtige Dokumente
651796
Negativ-Photoresist I
About This Item
Empfohlene Produkte
Mol-Gew.
average Mw 60,000-70,000 (polyisoprene)
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
solids, 27-29 wt. %
Dielektrizitätskonstante
2.4
Oberflächenspannung
29.2 dyn/cm
Viskosität
465-535 cP(25 °C)
bp
122-142 °C (lit.)
Dichte
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
λmax
310-480 nm
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O1C(OCC(C1)(C)C)CCCCCCCC
InChI
1S/C14H28O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-13-15-11-14(2,3)12-16-13/h13H,4-12H2,1-3H3
InChIKey
UBZVSDZJBLSIJG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
75.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
24 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?