Wichtige Dokumente
643467
1-Boc-4-(3-Hydroxypropyl)piperazin
97%
Synonym(e):
tert.-Butyl-4-(3-hydroxypropyl)-piperazin-1-carboxylat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
73-77 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CCCO)CC1
InChI
1S/C12H24N2O3/c1-12(2,3)17-11(16)14-8-6-13(7-9-14)5-4-10-15/h15H,4-10H2,1-3H3
InChIKey
LRYRQGKGCIUVON-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?