Wichtige Dokumente
642673
3-Hydroxycumarin
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
153-157 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ketone
SMILES String
OC1=Cc2ccccc2OC1=O
InChI
1S/C9H6O3/c10-7-5-6-3-1-2-4-8(6)12-9(7)11/h1-5,10H
InChIKey
MJKVTPMWOKAVMS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)