Wichtige Dokumente
639184
2-Fluor-5-pyridylboronsäure
Synonym(e):
6-Fluor-3-Pyridinylboronsäure
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H5BFNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.91
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
OB(O)c1ccc(F)nc1
InChI
1S/C5H5BFNO2/c7-5-2-1-4(3-8-5)6(9)10/h1-3,9-10H
InChIKey
OJBYZWHAPXIJID-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Used in a synthesis of halohydroxypyridines by hydroxydeboronation with basic hydrogen peroxide.
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Tetrahedron, 61, 1417-1417 (2005)