Wichtige Dokumente
639087
2-Methylallylamin -hydrochlorid
Synonym(e):
2-Methyl-2-propen-1-amine hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
179-184 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
Cl[H].CC(=C)CN
InChI
1S/C4H9N.ClH/c1-4(2)3-5;/h1,3,5H2,2H3;1H
InChIKey
IOXCSDPJYGPYFW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Preparation of platinum cyclometalated N-heterocyclic carbene complexes with chiral phosphines as catalysts
- Preparation of oxoazetidinylbutenyl acetamides via rhodium-catalyzed hydroformylation
- Preparation of highly monodisperse polymeric particles incorporating polymerizable perylene-bisimide fluorophore
- Additive-free chemoselective acylation with anhydrides for preparation of amides
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?