Wichtige Dokumente
637483
Methyl-2-oxo-1-Indancarboxylat
97%
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
65-69 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ketone
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(=O)C1C(=O)Cc2ccccc12
InChI
1S/C11H10O3/c1-14-11(13)10-8-5-3-2-4-7(8)6-9(10)12/h2-5,10H,6H2,1H3
InChIKey
RWSYHHRDYRDVQL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?