Wichtige Dokumente
636886
2,4-Difluor-α-(1H-1,2,4-Triazolyl)acetophenon
95%
Synonym(e):
1-(2,4-Difluorphenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-ethanon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
103-107 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
ketone
SMILES String
Fc1ccc(c(F)c1)C(=O)Cn2cncn2
InChI
1S/C10H7F2N3O/c11-7-1-2-8(9(12)3-7)10(16)4-15-6-13-5-14-15/h1-3,5-6H,4H2
InChIKey
XCHRPVARHBCFMJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?