Merck
633127
Sigma-Aldrich
Propionsäure-2,3-13C2
99 atom % 13C
Synonym(e):
Propionsäure-2,3-13C2
About This Item
Lineare Formel:
13CH313CH2COOH
Molekulargewicht:
76.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51113400
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
bp
141 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-24--23 °C (lit.)
Dichte
1.017 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[13CH3][13CH2]C(O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i1+1,2+1
InChIKey
XBDQKXXYIPTUBI-ZDOIIHCHSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
129.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
54 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)