Merck
630756
Sigma-Aldrich
8-Acetyl-7-Hydroxycumarin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H8O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
167-171 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ketone
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)c1c(O)ccc2C=CC(=O)Oc12
InChI
1S/C11H8O4/c1-6(12)10-8(13)4-2-7-3-5-9(14)15-11(7)10/h2-5,13H,1H3
InChIKey
XWYMACPLPPQCHC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)