Merck
617482
Sigma-Aldrich
Phenol-4-d1
90 atom % D
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5DO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
95.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
90 atom % D
Qualitätsniveau
Form
solid
bp
182 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
40-42 °C (lit.)
Dichte
1.082 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[2H]C1=CC=C(O)C=C1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i1D
InChIKey
ISWSIDIOOBJBQZ-MICDWDOJSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
174.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
79.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)