Merck
614874
Sigma-Aldrich
1-Bromopropan-d7
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Synonym(e):
Propyl-bromid-d7
About This Item
Lineare Formel:
CD3CD2CD2Br
Molekulargewicht:
130.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (CP)
Enthält
copper as stabilizer
bp
71 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-110 °C (lit.)
Dichte
1.430 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+7
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2
InChIKey
CYNYIHKIEHGYOZ-NCKGIQLSSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
71.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
22 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)