Wichtige Dokumente
614343
4-Nonylphenol-2,3,5,6-d4
97 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
97 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
solid
bp
293-297 (lit.)
Dichte
0.957 g/mL
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]c1c([2H])c(CCCCCCCCC)c([2H])c([2H])c1O
InChI
1S/C15H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-14-10-12-15(16)13-11-14/h10-13,16H,2-9H2,1H3/i10D,11D,12D,13D
InChIKey
IGFHQQFPSIBGKE-ZGAVCIBUSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?