Merck
609331
Sigma-Aldrich
Ammoniak-15N in Methanol
98 atom % 15N, 2 M in methanol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
15NH3
Molekulargewicht:
18.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Konzentration
2 M in methanol
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[15NH3]
InChI
1S/H3N/h1H3/i1+1
InChIKey
QGZKDVFQNNGYKY-OUBTZVSYSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)