Wichtige Dokumente
608440
Harnstoff-15N2,18O
95 atom % 18O, 99 atom % 15N
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 15N
95 atom % 18O
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
132-135 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[15NH2]C([15NH2])=[18O]
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i2+1,3+1,4+2
InChIKey
XSQUKJJJFZCRTK-WXMFRBONSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)