Wichtige Dokumente
608025
L-Alanin-1-13C,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 1 M HCl
mp (Schmelzpunkt)
314.5 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
C[C@H]([15NH2])[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i3+1,4+1
InChIKey
QNAYBMKLOCPYGJ-WGVUESGYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)