Merck
607584
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydroxybenzo-(nitril-13C,15N)
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CC6H515NO2
Molekulargewicht:
137.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
mp (Schmelzpunkt)
155-159 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
Oc1ccc(cc1O)[13C]#[15N]
InChI
1S/C7H5NO2/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-3,9-10H/i4+1,8+1
InChIKey
NUWHYWYSMAPBHK-ARERNSRJSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)