Wichtige Dokumente
606006
Natrium-L-lactat-2,3-13C
45-55 % (w/w) in H2O, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity, HPLC)
Synonym(e):
L-Milchsäure-2,3-13C2 Natriumsalz -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Packaged as gram of solution, 45-55%(w/w)
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Assay
≥98% (CP)
≥98% (Chiral Purity, HPLC)
Konzentration
45-55 % (w/w) in H2O
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
163-165 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na+].[13CH3][13CH](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1,2+1;
InChIKey
NGSFWBMYFKHRBD-AWQJXPNKSA-M
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)