Merck
60539
Sigma-Aldrich
Kaliumtellurit Hydrat
≥95.0% (calc. on dry substance, RT)
Synonym(e):
Dikaliumtellurit
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
K2TeO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.79
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41171614
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (calc. on dry substance, RT)
Form
solid
SMILES String
O=[Te](O)O
InChI
1S/H2O3Te/c1-4(2)3/h(H2,1,2,3)
InChIKey
SITVSCPRJNYAGV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)