Merck
605247
Sigma-Aldrich
Sarcosin-methyl-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
N-Methyl-13C-glycin
About This Item
Lineare Formel:
13CH3NHCH2CO2H
Molekulargewicht:
90.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
208-212 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[13CH3]NCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-4-2-3(5)6/h4H,2H2,1H3,(H,5,6)/i1+1
InChIKey
FSYKKLYZXJSNPZ-OUBTZVSYSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)